Learn More
Toluol, puriss, p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,7 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Toluol |
| Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Dichte | 0.865 g/ml bei 25 °C |
| Menge | 1 l |
| Explosionsgrenze | 0.07 |
| Flammpunkt | 4 °C (39.2 °F) |
| Zündpunkt | 997 °F |
| Strukturformel | C6H5CH3 |
| Dampfdruck | 22 mmHg (20 °C), 26 mmHg (25 °C) |
| UN-Nummer | 1294 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Toluol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.