Learn More
Tocris Bioscience™ Tomoxetine hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18005522
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18005522 10 mg 10 Milligramm
18045982 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18005522 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 2011/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent and selective noradrenalin re-uptake inhibitor
Tomoxetine hydrochloride is a potent and selective noradrenalin re-uptake inhibitor (Ki values are 5, 77 and 1451 nM for inhibition of radioligand binding to human NET, SERT and DAT respectively). Displays minimal affinity for a range of other neurotransmitter receptors and transporters (Ki > 1 μM). Antidepressant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82248-59-7
Summenformel C17H22ClNO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tomoxetine hydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 291.82
Reinheit >99%
Molekulargewicht 291.819