Learn More
Werkzeugstahl, AISI L6, T61206, 100 g, ARMI ∣MBH
Beschreibung
Werkzeugstahl, AISI L6, T61206, 100 g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tungsten/Tin/Zinc/Magnesium/Boron/Oxygen/Sulfur/Niobium/Arsenic/Titanium/Nitrogen/Cobalt/Vanadium/Phosphorus/Aluminium/Copper/Molybdenum/Silicon/Manganese/Chromium/Carbon/Nickel/Iron |
| CAS | 7439-89-6 |
| Menge | 100 g |
| Form | Pieces |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Tungsten -30 ppm/Tin -20 ppm/Zinc -20 ppm/Magnesium -7 ppm/Boron 0.0008 %/Oxygen 0.0012 %/Sulfur 0.0017 %/Niobium 0.003 %/Arsenic 0.0033 %/Titanium 0.0033 %/Nitrogen 0.0064 %/Cobalt 0.007 %/Vanadium 0.008 %/Phosphorus 0.013 %/Aluminium 0.02 %/Copper 0.027 %/Molybdenum 0.237 %/Silicon 0.264 %/Manganese 0.605 %/Chromium 0.71 %/Carbon 0.718 %/Nickel 1.34 %/Iron (96.3) % |