Learn More
Werkzeugstahl, AISI L6, T61206, 100 g, ARMI ∣MBH
Artikelnummer. 30002798
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30002798 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30002798 Lieferant ARMI/MBH Lieferanten-Nr. IARM43BC
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
ARMI ∣MBH produziert hochwertige, zertifizierte Referenzmaterialien für Metalllegierungen und legt Standards für Spark-OES fest. ICP und Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA). Das Angebot umfasst Stahl, Aluminium, Titan, Nickel, Kobalt, Kupfer, Magnesium und mehr.
Werkzeugstahl, AISI L6, T61206, 100 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron/Oxygen/Vanadium/Niobium/Titanium/Arsenic/Phosphorus/Nitrogen/Cobalt/Tin/Aluminium/Copper/Molybdenum/Silicon/Manganese/Chromium/Carbon/Nickel/Calcium/Lead/Zirconium/Antimony/Tungsten
CAS 7439-89-6
Menge 100 g
Form Pieces
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Boron 0.0002 %/Oxygen 0.0016 %/Vanadium 0.0035 %/Niobium 0.004 %/Titanium 0.0047 %/Arsenic 0.005 %/Phosphorus 0.008 %/Nitrogen 0.0093 %/Cobalt 0.012 %/Tin 0.013 %/Aluminium 0.021 %/Copper 0.18 %/Molybdenum 0.206 %/Silicon 0.251 %/Manganese 0.56 %/Chromium 0.651 %/Carbon 0.711 %/Nickel 1.39 %/Calcium (0.002) %/Lead <0.0005 %/Zirconium <0.001 %/Antimony <0.002 %/Tungsten <0.005 %