Learn More
Toosendanin, TRC
Artikelnummer. 30453176
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30453176 10 mg 10 Milligramm
30449832 100 mg -
30449185 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30453176 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT54010010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58812-37-6
Summenformel C30 H38 O11
Molekulargewicht (g/mol) 574.62
Synonym [C(R),1α,3α,4β,5α,7α,12α,13α,14β,15β,17α]-3,12-Bis(acetyloxy)-14,15:21,23-diepoxy-1,7,19-trihydroxy-4,8-dimethyl-11-oxo-24-Norchola-20,22-diene-4-carboxaldehyde Cyclic 4,19-Hemiacetal, 14,15-Epoxy-4,10-(methanoxymethano)-1H-cyclopenta[a]phenanthrene, 24-Norchola-20,22-diene-4-carboxaldehyde Deriv., 28-Deacetylsendanin, Chuanliansu
SMILES CC(=O)O[C@@H]1C[C@H](O)[C@@]23CO[C@@H](O)[C@]1(C)[C@@H]2C[C@@H](O)[C@]4(C)[C@@H]3C(=O)[C@H](OC(=O)C)[C@@]5(C)[C@@H](C[C@H]6O[C@@]456)c7cocc7
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Toosendanin
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C30H38O11/c1-13(31)39-20-10-19(34)29-12-38-25(36)26(20,3)17(29)9-18(33)28(5)23(29)22(35)24(40-14(2)32)27(4)16(15-6-7-37-11-15)8-21-30(27,28)41-21/h6-7,11,16-21,23-25,33-34,36H,8-10,12H2,1-5H3/t16-,17-,18+,19-,20+,21+,23-,24-,25+,26+,27+,28+,29+,30+/m0/s1
Formelmasse 574.2414