Learn More
Carl Roth™ Zahnstocher mit zwei Spitzen
Made of polished wood. Roth Carl™ Toothpicks with Two Tips come loose in a dispenser.
Marke:  Carl Roth™ EC48.1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15300kg
Artikelnummer. 10521875
  • 4.59 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Made of polished wood
  • With two tips
  • Come loose in dispenser
  • Dimensions: 
    • Length 80mm
    • Diameter: 2.2 mm
    • Diameter at tip 0.8mm
Spezifikation
Spezifikation
Zahnstocher
Zahnstocher
78.4 mm
2.2 mm
1000 Packung
0.8 mm