Learn More
Fisherbrand™ Top-Line extra lange Pipettenspitzen
Zur Verhinderung der Kontamination von Proben sowie zur Vermeidung von Probenverlusten. . Fisherbrand™ Top-Line Pipettenspitzen mit konischer Spitze und sicherer Passform ermöglichen präzises Pipettieren.
61.78 € - 137.00 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 100 bis 1000 μl |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Länge (metrisch) | 8.6 cm |
Spitzenform | Extra lang |
Zur Verwendung mit (Geräte) | AHN Pipet4u Pipetten, Axygene HTL Pipetten, Biohit Pipetten, Brand/Treff Pipetten, Eppendorf Pipetten, Fine Care Pipetten, Gilson Pipetten, Hamilton Pipetten, Thermo Finnpipette, Microlite Pipetten, Nichiryo Pipetten, Oxford Pipette |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Sterilität | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Sterilität | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10468072
|
Fisherbrand™
|
100 bis 1000 μl | Durchsichtig | Nicht steril | Großpackung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10436362
|
Fisherbrand™
|
100 bis 1000 μl | Blau | Nicht steril | Gestell |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
- Optimierte Konusgeometrie für einen sicheren Sitz
- Graduierungsmarkierungen an den Spitzen bei Standardvolumen
- Konische Spitzenöffnung verhindert Tropfenbildung am Ende der Spitze.
- Spitzen aus autoklavierbarem, nicht benetzbarem, reinem Polypropylen
- Sterile Packungen erhältlich (Beta-Bestrahlung)
Spezifikation
100 bis 1000 μl | |
8.6 cm | |
AHN Pipet4u Pipetten, Axygene HTL Pipetten, Biohit Pipetten, Brand/Treff Pipetten, Eppendorf Pipetten, Fine Care Pipetten, Gilson Pipetten, Hamilton Pipetten, Thermo Finnpipette, Microlite Pipetten, Nichiryo Pipetten, Oxford Pipette | |
Top-Line | |
Standardvolumen |
Ja | |
Extra lang | |
Ja | |
Reines PP (Polypropylen) |