Learn More
Tocris Bioscience™ Topiramate
GluR5 antagonist; inhibits carbonic anhydrase (CA) II and IV
Marke:  Tocris Bioscience™ 362010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13413304
  • 139.05 € / 10 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 20-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Anticonvulsant. Antagonizes GluR5 kainate receptors (IC50 = 0.46μM), acts as a positive allosteric modulator of GABAA receptor-mediated currents, inhibits Nav channels (IC50 = 48.9μM) and inhibits L-type Ca2+ channels. Also inhibits carbonic anhydrase (CA) (Ki values are 0.1 and 0.2μM at rat CA II and CA IV respectively), which lowers intracellular neuronal pH.
Spezifikation
Spezifikation
Topiramate
>99
10mg
Topiramate
339.36