Learn More
3M™ Tora™ CCS Schaumstoffeinsatz
Click to view available options
Farbe: Schwarz
Beschreibung
- Der Einsatz füllt den Raum zwischen der Brille und dem Gesicht des Trägers und verringert so die Verletzungswahrscheinlichkeit durch herumfliegende Objekte und andere Fremdkörper
- Für Schutzbrillen der Serie 3M™ Tora™ CCS
- Der Schaumstoffeinsatz bietet zusätzlichen Tragekomfort und schützt vor Schweiß, ideal für warme und feuchte Umfelder
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166: 2001 |
Farbe | Black |
Produkttyp | Foam Insert |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tora™ CCS safety glasses |
Anzahl pro Packung | 5/Bag, 100/Pk. |
Material | Schaumstoff |