missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TORC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16846833 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16846833 20 μL 20 Mikroliter
16836833 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16846833 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 104411AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

This is a rabbit polyclonal antibody raised against residues near the N terminus of human CRTC1.

Transcriptional coactivator for CREB1 which activates transcription through both consensus and variant cAMP response element (CRE) sites. Acts as a coactivator, in the SIK/TORC signaling pathway, being active when dephosphorylated and acts independently of CREB1 ′Ser-133′ phosphorylation. Enhances the interaction of CREB1 with TAF4. Regulates the expression of specific CREB-activated genes such as the steroidogenic gene, Star. Potent coactivator of PGC1alpha and inducer of mitochondrial biogenesis in muscle cells. Also coactivator for TAX activation of the human T-cell leukemia virus type 1 (HTLV-1) long terminal repeats (LTR). In the hippocampus, involved in late-phase long-term potentiation (L-LTP) maintece at the Schaffer collateral-CA1 synapses. May be required for dendritic growth of developing cortical neurons.

Spezifikation

Antigen TORC1
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen CRTC1
Gen-Zugriffsnummer Q68ED7, Q6UUV9
Gen-Alias CRTC1, KIAA0616, MECT1, mTORC1, TORC 1, TORC1, Transducer of CREB protein 1, WAMTP1
Gensymbole Crtc1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen TORC1 Fusion Protein Ag0693
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23373, 382056
Zielspezies Mouse, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.