Learn More
Tocris Bioscience™ Torin 2
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18034652
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18034652 50 mg 50 Milligramm
18015192 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18034652 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 4248/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent and selective mTOR inhibitor
Potent and selective mTOR inhibitor (IC50 = 2.1 nM). Displays 800-fold cellular selectivity for mTOR over PI3K (cellular EC50 values are 0.25 and 200 nM for mTOR and PI3K respectively). Activates autophagy. Orally available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1223001-51-1
Summenformel C24H15F3N4O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Torin 2
Menge 50 mg
Formelmasse 432.4
Reinheit >98%
Molekulargewicht 432.406