Learn More
Torin 2, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Torin 2 |
| CAS | 1223001-51-1 |
| Summenformel | C24H15F3N4O |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | 9-(6-Amino-3-pyridinyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-benzo[h]-1,6-naphthyridin-2(1H)-one |
| InChI-Formel | InChI=1S/C24H15F3N4O/c25-24(26,27)17-2-1-3-18(11-17)31-22(32)9-6-16-13-29-20-7-4-14(10-19(20)23(16)31)15-5-8-21(28)30-12-15/h1-13H,(H2,28,30) |
| SMILES | Nc1ccc(cn1)c2ccc3ncc4C=CC(=O)N(c5cccc(c5)C(F)(F)F)c4c3c2 |
| IUPAC-Name | 9-(6-Aminopyridin-3-yl)-1-[3-(trifluormethyl)phenyl]benzo[h][1,6]naphthyridin-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 432.4 |
| Formelmasse | 432.1198 |