Learn More
Paragon Scientific™ Standards für die Gesamtzahl der Säuren
Die ISO17025- und ISO17034-Säurezahl(AN)-Standards von Paragon Scientific wurden speziell für die Verifizierung von Analysegeräten zur Bestimmung der Säurezahl mittels potentiometrischer Titration hergestellt.
Marca:  Paragon Scientific™ TAN020/3
Detalles adicionales : CAS : 4259-15-8 Netto-Gewicht : 0.15000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15175993
  • 438.42 € / 3 Stück
Verfügbar ab
08-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Descripción
Descripción
Jeder Standard ist in strikter Übereinstimmung mit internationalen Prüfmethodenprotokollen ASTM D664/IP 177 zertifiziert. Die Herstellung und Zertifizierung erfolgt in strikter Übereinstimmung mit den beiden UKAS-Akkreditierungen von Paragon Scientific nach ISO17025 und ISO17034. Mit dieser doppelten Akkreditierung stellen wir ein Höchstmaß an Konformität sicher und ermöglichen weltweit glaubwürdige zertifizierte Daten.
  • Säurezahl (TAN) getestet und zertifiziert gemäß ASTM D664/IP 177
  • Streng zertifiziert gemäß ISO 17025 und ISO 17034 gemäß unserer UKAS-Akkreditierung
  • Höchste Akkreditierungsgarantie mit weltweit glaubwürdigen zertifizierten Daten
  • Vollständig rückführbar auf internationale Standards und minimale Unsicherheiten für maximale Datengenauigkeit
  • Wird in der Regel bei der Analyse von Altölen und Schmierstoffen verwendet, ist jedoch nicht darauf beschränkt
  • Lieferung als Einzelpackung oder als Dreifachpackung
  • Lieferung in manipulationssicherer Glasverpackung zur Gewährleistung der Probenintegrität
  • Hergestellt in Großbritannien
  • 24 Monate Haltbarkeit
Especificaciones
Especificaciones
Acid Number (TAN) tested and certified in accordance with ASTM D664 / IP 177
2.48 mg KOH/g
3 x 50g
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • TAN020/3
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Consejos de prudencia
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
SDS
Documentos
Nennwerte angegeben