Learn More
Standards für die Gesamtzahl der Säuren
Die ISO17025- und ISO17034-Säurezahl(AN)-Standards von Paragon Scientific wurden speziell für die Verifizierung von Analysegeräten zur Bestimmung der Säurezahl mittels potentiometrischer Titration hergestellt.
Marke: Paragon Scientific TAN050/3
Weitere Details : CAS : 4259-15-8 Netto-Gewicht : 0.15000kg
Beschreibung
Jeder Standard ist in strikter Übereinstimmung mit internationalen Prüfmethodenprotokollen ASTM D664/IP 177 zertifiziert. Die Herstellung und Zertifizierung erfolgt in strikter Übereinstimmung mit den beiden UKAS-Akkreditierungen von Paragon Scientific nach ISO17025 und ISO17034. Mit dieser doppelten Akkreditierung stellen wir ein Höchstmaß an Konformität sicher und ermöglichen weltweit glaubwürdige zertifizierte Daten.
- Säurezahl (TAN) getestet und zertifiziert gemäß ASTM D664/IP 177
- Streng zertifiziert gemäß ISO 17025 und ISO 17034 gemäß unserer UKAS-Akkreditierung
- Höchste Akkreditierungsgarantie mit weltweit glaubwürdigen zertifizierten Daten
- Vollständig rückführbar auf internationale Standards und minimale Unsicherheiten für maximale Datengenauigkeit
- Wird in der Regel bei der Analyse von Altölen und Schmierstoffen verwendet, ist jedoch nicht darauf beschränkt
- Lieferung als Einzelpackung oder als Dreifachpackung
- Lieferung in manipulationssicherer Glasverpackung zur Gewährleistung der Probenintegrität
- Hergestellt in Großbritannien
- 24 Monate Haltbarkeit
Spezifikation
4.57 mg KOH/g | |
3 x 50 g | |
Acid Number (TAN) tested and certified in accordance with ASTM D664 / IP 177 |
Sicherheit und Handhabung
- TAN050/3
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Nennwerte angegeben