Learn More
Paragon Scientific™ Standards für die Gesamtzahl der Basisnummern
Die ISO17025- und ISO17034-Basezahl-Standards (BN) von Paragon Scientific wurden speziell für die Verifizierung von Analysegeräten entwickelt, die zur Bestimmung der Basenzahl mittels potentiometrischer Titration verwendet werden.
Marke: Paragon Scientific™ TBN40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Konzentration | 40.51 mg KOH/g |
---|
Descripción
Jeder Standard ist in strikter Übereinstimmung mit internationalen Prüfmethodenprotokollen ASTM D2896/IP 276 zertifiziert. Die Herstellung und Zertifizierung erfolgt in strikter Übereinstimmung mit den beiden UKAS-Akkreditierungen von Paragon Scientific nach ISO17025 und ISO17034. Mit dieser doppelten Akkreditierung stellen wir ein Höchstmaß an Konformität sicher und ermöglichen weltweit glaubwürdige, zertifizierte Daten.
- Basenzahl (BN) geprüft und zertifiziert gemäß ASTM D664/IP 177
- Streng zertifiziert gemäß ISO 17025 und ISO 17034 gemäß unserer UKAS-Akkreditierung
- Höchste Akkreditierungsgarantie mit weltweit glaubwürdigen zertifizierten Daten
- Vollständig rückführbar auf internationale Standards und minimale Unsicherheiten für maximale Datengenauigkeit
- Wird in der Regel bei der Analyse von Altölen und Schmierstoffen verwendet, ist jedoch nicht darauf beschränkt
- Lieferung als Einzelpackung oder als Dreifachpackung
- Lieferung in manipulationssicherer Glasverpackung zur Gewährleistung der Probenintegrität
- Hergestellt in Großbritannien
- 24 Monate Haltbarkeit
Especificaciones
40.51 mg KOH/g | |
50 g |
Nennwerte angegeben