Learn More
Standards für die Gesamtzahl der Basisnummern
Click to view available options
Konzentration:
15.10 mg KOH/g
30.17 mg KOH/g
40.51 mg KOH/g
6.05 mg KOH/g
70.24 mg KOH/g
9.93 mg KOH/g
Beschreibung
Jeder Standard ist nach den internationalen Prüfmethodenprotokollen ASTM D2896/IP276 zertifiziert. Die Herstellung und Zertifizierung erfolgt in strikter Übereinstimmung mit den dualen UKAS-Akkreditierungen von Paragon Scientific nach ISO17025 und ISO17034. Diese doppelte Akkreditierung ermöglicht es uns, ein Höchstmaß an Akkreditierungsgarantie zu gewährleisten, und liefert die renommiertesten zertifizierten Daten, die weltweit verfügbar sind
- Die Basisnummer (BN) wurde gemäß ASTM D664/IP 177 getestet und zertifiziert
- Zertifiziert nach ISO17025 und ISO17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
- Höchste Akkreditierungsgarantie, mit den weltweit renommiertesten zertifizierten Daten
- Vollständig rückführbar auf internationale Standards und geringe Messunsicherheit für maximale Genauigkeit der Daten
- Wird in der Regel bei der Analyse von Altölen und Schmierstoffen verwendet, jedoch nicht ausschließlich
- Einzeln oder als Dreierpack erhältlich
- Lieferung in manipulationssicherer Glasverpackung für die Gewährleistung der Probenintegrität
- Hergestellt in Großbritannien
- 24 Monate haltbar
Spezifikation
Konzentration | 70.24 mg KOH/g |
Menge | 50 g |
Nennwerte angegeben