Learn More
Alla France™ Komplett eintauchendes Thermometer mit Alkoholfüllung
Diese Quecksilber-freien Thermometer eignen sich für viele unterschiedliche Anwendungen. Die Alla France™ BIOTEMP™ Thermometer verfügen über ein gelb-schwarzes Glas mit einer sicheren, blauen organischen Flüssigkeit.
Marke: Alla France™ 5172T051-qp
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Durchmesser: 6 bis 7 mm
- Einfach ablesbare blaue Graduierung auf das Glas gedruckt und eingeschmolzen
- Erhältlich für teilweises oder vollständiges Eintauchen
- Ein starker dreieckiger Ring ist oben an das Thermometer gegossen, um das Rollen auf einem geneigten Tisch zu verhindern
- Einzeln verpackt in wiederverwendbaren soliden Kunststoffbehältern in Harmonikaform, ideal für das Aufbewahren des Geräts, wenn es nicht in Gebrauch ist
- Zudem sind einige Referenzen in versiegelten Blisterverpackungen zu sechs Stück erhältlich
- Wird systematisch mit Precision and Traceability Certificate geliefert
Spezifikation
Vollständig eintauchbar | |
Alkoholthermometer | |
-1 °C | |
± 0,5 |
460 mm | |
51 °C | |
-1 °C bis +51 °C |