Learn More
Brannan™ THERMOMETER SPIRIT FILLED POCKET TEST,PLASTIC
Brannan Total Immersion Pocket Thermometer, Temperature Range: -10 deg. to 110 deg.C, Bottle Fill: Red spirit, Immersion Type: Total Immersion, Includes: Protective case and pocket clip, Length: 155mm, Max. Temperature: 110 deg.C, Min. Temperature: -10 deg.C, Width: 15mm
Marke:  Brannan™ 17/346/2
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 13099212
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Brannan Total Immersion Pocket Thermometer, Temperature Range: -10 deg. to 110 deg.C, Bottle Fill: Red spirit, Immersion Type: Total Immersion, Includes: Protective case and pocket clip, Length: 155mm, Max. Temperature: 110 deg.C, Min. Temperature: -10 deg.C, Width: 15mm
Spezifikation
Spezifikation
Red Spirit
Protective case and pocket clip
Pocket Thermometer
110°C
-10°C
15 mm
Total Immersion
155 mm
230°F
14°F
-10°C to +110°C