Learn More
Alla France™ Präzisionsthermometer für vollständige Immersion
Diese Thermometer eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Alla France™ Vollständig eintauchbare Präzisionsthermometer eignen sich optimal für Batterieprüfungen.
Marke: Alla France™ 5120T110-bl6
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Thermometer mit gelber Emaillehintergrund
- Mit roter Flüssigkeit gefüllt
- -20 bis +110 °C
- Vollständig eintauchbar
- 6 bis 7 mm Durchmesser
- Ohne Zertifikat
- In versiegelten Packungen mit 6 Stück
Spezifikation
Rote Flüssigkeit | |
305 mm | |
Präzisionsthermometer | |
−20 °C | |
±1 °C |
Vollständig eintauchbar | |
Kalknatronglas | |
110 °C | |
–20 bis 110 °C | |
1 °C |