Learn More
Hanna Instruments™ TOTAL N REAGENT 0-25 MG/L
Ermöglicht Anwendern schnelle und präzise kolorimetrische Messungen. Hanna Instruments™ Gesamtstickstoff-Reagenzien-Sets für die kolorimetrische Wasserprüfung sind hochwertige, vorgemessene Lösungen für die Verwendung mit kompatiblen Tischgeräten und/oder tragbaren Hanna-Messgeräten.
490.00 € - 493.00 €
Spezifikation
Analyten Chromotropische Säure
Zur Verwendung mit (Geräte) Kompatible Hanna Tischphotometer und tragbare Photometer
Enthält Flasche und einzelne Pakete
Anzahl Tests 50
Menge 1/Set
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Anwendung) Anzahl Tests Bereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Anwendung) Anzahl Tests Bereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
11738763
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hanna Instruments™
HI93767A50
Gesamtstickstoff-Bestimmung im niedrigen Bereich 50 0,0 bis 25,0 mg/l Stickstoff
493.00 €
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11748763
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hanna Instruments™
HI93767B50
Bestimmung des Gesamtstickstoffgehalts im oberen Bereich 50 10 bis 150 mg/l Stickstoff
490.00 €
0.15 Kilogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Diese hochwertigen Reagenzien wurden für die kolorimetrische Bestimmung des Gesamtstickstoffes entwickelt, bei dem eine Digestion erforderlich ist, um alle Formen von Stickstoff in Nitrat umzuwandeln. Natriummetabisulfit wird hinzugefügt, um potenzielle gegenseitige Beeinflussungen zu eliminieren. Durch die Reaktion zwischen Nitrat und den Reagenzien erhält die Probe einen gelben Farbton. Mit einem kompatiblen Messgerät kann aus der erhaltenen Farbe die Konzentration bestimmt werden.
  • Reagenziensätze sind für Bestimmungen im niedrigem oder hohem Messbereich erhältlich
  • Vorgefertigte, vorgemessene Wassertestreagenzien für eine einfache Handhabung
  • Hergestellt mit hochreinen Chemikalien, die in der hochmodernen Anlage von Hanna hergestellt werden
  • Deutlich gekennzeichnet mit Verfallsdatum und Chargennummer auf jeder Packung und Flasche für die Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chromotropische Säure
Flasche und einzelne Pakete
1/Set
Wassertestkit
Kompatible Hanna Tischphotometer und tragbare Photometer
50
Kolorimetrische Bestimmung