Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ 69-210 Serie Latexhandschuhe aus Naturgummi
Click to view available options
Größe:
Small
Medium
Large
Beschreibung
- Kombiniert Sicherheit und Komfort für vorsichtige Handhabung.
- Beidhändig tragbar, Handschuh passt auf beide Hände
- Praktisch und wirtschaftlich: Bestände können auf ein Minimum reduziert werden
- Flexibel und bequem zu tragen: kühler als Vinyl, mit überlegener Fingerflexibilität und Griffigkeit
- Erhältlich in gepuderter (69-210) und nicht gepuderter (69-318) Ausführung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420:2003 + A1:2009 and EN 374:2003 |
Farbe | Naturfarben |
Latex Free | No |
Material | Kautschuklatex |
Gepudert | Powdered |
Produkttyp | Natural Rubber Latex Gloves |
Größe | Medium |
Sterilität | Non-sterile |
Dicke (metrisch) | 0.10 mm |
Verpackungsart | 100 gloves per box, 10 boxes per carton/case |