Learn More
Ansell TouchNTuff™ 93-163 Serie Blaue Einweg-Nitrilhandschuhe
29.48 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
34.68 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
34.68 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
10,5/11
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Beschreibung
- Einweghandschuhe
- Nitrilformulierung für geringe Ermüdung der Hände
- Einfaches Anziehen
- Texturierte Oberfläche, leicht und widerstandsfähig
- Gute Durchstichfestigkeit
- Flexibel und bequem für ausgezeichnete Fingerfertigkeit
- Rollrand für einfaches Anziehen und gute Reißfestigkeit
- Beidhändig
Anwendungen:
- Handhabung von Chemikalien
- Glasherstellung
- Handhabung von Zytostatika
- Handhabung von komplexen Teilen
- Laboranalysen
- Leichte Montage von ölbeschichteten Teilen
- Einfache Montagearbeiten
- Lackier- und Spritzbetriebe
- Pharmazeutika
- Druckindustrie
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 374:2003 |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Single-use |
Oberflächenbehandlung außen | Texturiert |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Produkttyp | Nitrilhandschuhe |
Größe | 10,5/11 |
Dicke (metrisch) | 0,17 mm |
Art der Handschuhstulpe | Rollrand |