Beschreibung
- Dreimal so widerstandsfähig wie Einweghandschuhe aus Latex oder PVC
- 100 % Nitril; keine Wachse, Silikon oder Weichmacher
- Puderfrei
- Keine Gefahr der Kontamination von Lebensmitteln durch Maisstärke, die zum Pudern von Handschuhen verwendet wird
- Texturierte Oberfläche an den Fingerspitzen
- Verbesserter Griff
- Gerollter Aufschlag
- Bietet zusätzlichen Schutz am Handgelenk und sorgt für einen sicheren Sitz
Spezifikation
Spezifikation
| Accelerator Free | Nein |
| Anwendungen | Industrie |
| AQL | 1.5 |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
| Finger Thickness (English) | 0,0055 in. |
| Finger Thickness (Metric) | 0.14 mm |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Mehr anzeigen |