Learn More
DiversifiedBiotech Tough-Spots™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30282266
Change view
Click to view available options
Menge:
1500/Packung
500/Packung
Packungsgröße:
1500 Stück
500 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30282266 500/Packung 500 Stück
30282276 1500/Packung 1500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30282266 Lieferant DiversifiedBiotech Lieferanten-Nr. TSPOTS75
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Vorgestanzte, abziehbare Etiketten für Tube-Tops mit PVC-Kryoetiketten
  • Runde Kryogene Etiketten, formatiert für Handschrift
  • Hart Spots™ Auf einer Rolle befinden sich leicht beschreibbare PVC-Kryoetiketten, die mit den meisten Labormarkern beschriftbar sind.
  • Hart Spots™ Sie sind in verschiedenen Farben und Größen erhältlich, damit für jeden Zweck das passende Etikett dabei ist!
  • Haftet auf den meisten Kunststoffen (100 % reine PP-Rohre werden empfohlen), Glas und Metallen, ohne zu reißen, abzublättern oder sich zu zersetzen.
  • Flexibles Polyolefinmaterial und Acrylklebstoff dehnen sich bei Temperaturschwankungen aus und ziehen sich zusammen.
  • Etikettenabmessungen: 0,50 in. (13 mm)
  • Rolle von 1007
Spezifikation
Klebstofftyp Abziehen und aufkleben, Acryl
Farbe Weiß
Ausführung Seidenmatt
Format Rolle
Material Polyolefin
Print Technology Laser
Produkttyp Hochreflektierendes Buchstabenetikett
Sterilität Unsteril
Menge 500/Packung
Länge (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (metrisch) 1.9 cm