Learn More
Brady™ ToughBond™ B-422 BMP71 Druckeretiketten aus Polyester mit Permanentkleber
Für den Einsatz in kommerziellen/industriellen Anwendungen. Brady Polyesteretiketten (B-422) sind für den Einsatz mit dem BMP71 Drucker vorgesehen.
Marke:  Brady™ 114753
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23590kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11593964
  • 122.00 € / 1 Box
Verfügbar ab
27-01-2021
Spezifikation
Etikett zur Ressourcennachverfolgung
Weiß
Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest
BMP71 Drucker
15.24 m
-40 °C bis 100 °C
Polyester (B-422)
Glanz
Acryl, Permanent
UL-anerkannt; CSA-zugelassen
Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Barcodierung, Tafelkennzeichnung, Sprach-/Datenkennzeichnung, Ressourcennachverfolgung, Typenschilder, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke
1
B x H: 38.1 mm x 15.2 m
0.102 mm
1 Rolle
48,26 mm