Learn More
Brady™ ToughBond™ Serie BMP71™ Vorbedruckte Kalibrierungs- und Prüfetiketten, Polyester (B-483) – VORSICHT
Zur Kennzeichnung von Bauteilen bis hin zu fertigen Produkten. Brady ToughBond Serie BMP71 Vorbedruckte Kalibrier- und Prüfetiketten aus Polyester (B--483) mit Permanentkleber eignen sich für pulverbeschichtete/texturierte Oberflächen. Am besten auf flachen Oberflächen einsetzbar.
Marke: Brady™ 104278
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.17460kg
Beschreibung
- Material: Polyester (B-483)
- Beständig gegen Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV-Licht und Witterungseinflüsse
- Für pulverbeschichtete und texturierte Oberflächen. Am besten auf flachen Oberflächen einsetzbar
Spezifikation
UL, CSA | |
Gummi, Permanent | |
Glanz | |
Polyester (B-483) | |
VORSICHT | |
Überlaminierungsmaterial (B-634) | |
Deutsch | |
Rechteck | |
101,6 x 48,2 mm (B x H) | |
0.004 Zoll | |
104.78 mm | |
48,26 mm | |
101.60 mm |
Kompatible Oberflächenart: Pulverbeschichtet, glatt, strukturiert, rau | |
Weiß | |
Rolle | |
Etikett | |
BMP™71 Etikettendrucker | |
1 | |
100/Packung | |
4 x 1.9 in. (B x H) | |
-40 °C bis 120 °C | |
0.102 mm | |
101,60 x 48,26 mm | |
35.00 mm | |
101.60 mm |