Learn More
Brady™ ToughBond™ Serie robuste Polyesteretiketten mit offenem 3 in-Kern
Die Brady™ ToughBond™ Serie offenen, hochbeständigen Etiketten aus Polyester mit 3 in-Kern eignen sich perfekt für die Kennzeichnung von Produkten und zur allgemeinen Identifikation und können auf pulverbeschichteten, glatten, strukturierten oder unregelmäßigen Oberflächen aufgetragen werden.
249.00 € - 345.00 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer, BBP81 Label Printer, Brady IP Series Label Printer, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer |
Material | Polyester |
Print Technology | Thermotransfer |
Klebstofftyp | Gummi |
Produktcode | Marke | Ausführung | Menge | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Ausführung | Menge | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13099232
|
Brady™
031331 |
Glänzend | 3000/Packung | 1 x 2 in. (H x B) |
249.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11523065
|
Brady™
067105 |
Matte | 10,000/Pk. | 0.5 in H x 1.5 in W |
345.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- RoHS-konform mit 2005618EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 200295EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
- Arbeitstemperatur von -40 bis 248 °F (-40 bis 120 °C)
Spezifikation
Weiß | |
Polyester | |
Gummi |
BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer, BBP81 Label Printer, Brady IP Series Label Printer, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer | |
Thermotransfer |