Learn More
Abnova™ TP53RK Recombinant Protein
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH09727 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Kinase Assay, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
Gen-ID (Entrez) | 112858 |
Molekulargewicht | 53.57 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16156953
|
Abnova™
H00112858-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16166953
|
Abnova™
H00112858-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
AAH09727 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
53.57 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
TP53RK | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Kinase Assay, Western Blot | |
112858 | |
TP53RK (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
MAAARATTPADGEEPAPEAEALAAARERSSRFLSGLELVKQGAEARVFRGRFQGRAAVIKHRFPKGYRHPALEARLGRRRTVQEARALLRCRRAGISAPVVFFVDYASNCLYMEEIEGSVTVRDYIQSTMETEKTPQGLSNLAKTIGQVLARMHDEDLIHGDLTTSNMLLKPPLEQLNIVLIDFGLSFISALPEDKGVDLYVLEKAFLSTHPNTETVFEAFLKSYSTSSKKARPVLKKLDEVRLRGRKRSMVG | |
BUD32/C20orf64/Nori-2/Nori-2p/PRPK/dJ101A2 | |
TP53RK | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |