Learn More
Abnova™ TP53RK Recombinant Protein
Marke:  Abnova™ H00112858-P01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16166953
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH09727
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
53.57
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
MAAARATTPADGEEPAPEAEALAAARERSSRFLSGLELVKQGAEARVFRGRFQGRAAVIKHRFPKGYRHPALEARLGRRRTVQEARALLRCRRAGISAPVVFFVDYASNCLYMEEIEGSVTVRDYIQSTMETEKTPQGLSNLAKTIGQVLARMHDEDLIHGDLTTSNMLLKPPLEQLNIVLIDFGLSFISALPEDKGVDLYVLEKAFLSTHPNTETVFEAFLKSYSTSSKKARPVLKKLDEVRLRGRKRSMVG
BUD32/C20orf64/Nori-2/Nori-2p/PRPK/dJ101A2
TP53RK
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Kinase Assay, Western Blot
112858
TP53RK (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
TP53RK
Human
Recombinant
Solution