missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TPCA-1, TPCA-1, TRC

Artikelnummer. 17954505
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17954505 1 mg 1 Milligramm
17911885 10 mg 10 Milligramm
17970655 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17954505 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7005001MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

Summenformel C12 H10 F N3 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 279.2901
Synonym 2-[(Aminocarbonyl)amino]-5-(4-fluorophenyl)-3-thiophenecarboxamide, 5-(4-Fluorophenyl)-2-ureidothiophene-3-carboxylic acid amide, IKK 2 Inhibitor IV
IUPAC-Name 2-(carbamoylamino)-5-(4-fluorophenyl)thiophene-3-carboxamide
SMILES NC(=O)Nc1sc(cc1C(=O)N)c2ccc(F)cc2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material TPCA-1
CAS 507475-17-4
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H10FN3O2S/c13-7-3-1-6(2-4-7)9-5-8(10(14)17)11(19-9)16-12(15)18/h1-5H,(H2,14,17)(H3,15,16,18)
Formelmasse 279.0478
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.