Learn More
TPM2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | TPM2 |
---|---|
Konzentration | 0.31 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16896905
|
Proteintech
55443-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16886905
|
Proteintech
55443-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
TPM2 (tropomyosin 2) is beta-tropomyosin, an isoform of tropomyosin that is mainly expressed in slow, type 1 muscle fibers. TPM2 binds to actin filaments in muscle and non-muscle cells. Plays a central role in association with the troponin complex in the calcium dependent regulation of vertebrate striated muscle contraction. Smooth muscle contraction is regulated by interaction with caldesmon. Mutations in this gene can cause nemaline myopathy 4, arthrogryposis dital 1A/2B, and cap myopathy 2.Spezifikation
TPM2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P07951, P58774 | |
22004, 7169 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
TPM2 |
0.31 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
AMCD1, Beta tropomyosin, DA1, DA2B, TMSB, TPM2, Tropomyosin 2, tropomyosin 2 (beta), Tropomyosin beta chain | |
TPM2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |