missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TPRX1 Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18605442 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18605442 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18605442 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP298200F

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

TPRX1 Polyclonal antibody specifically detects TPRX1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TPRX1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CRX like homeobox 2, FLJ40321, tetra-peptide repeat homeobox 1, tetra-peptide repeat homeobox protein 1, TPRX
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TPRX1 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 284355
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.