Learn More
Ebro Electronic™ Sonden für die Kernthermometerserie TFX 410/420
Präzises und sehr robustes Thermometer mit großem Display
Marke:  Ebro Electronic™ 1341-5419
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10563303
  • 203.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermometer für verschiedene Anwendungen in Lebensmittel, Labor, Industrie. Alle Thermometer enthalten ein Werkskalibrierzertifikat.
Spezifikation
Spezifikation
RoHS Directive 2011/65/EU
Single-use
22 mm
190 mm
Glass
Glass-protected
TPX 300 glasbeschichtete Sonde
400 °C
-50°bis +400 °C
DIN IEC 584, Klasse 1
8 mm
For bakeries, butcheries and for the food industry
Total or Partial
190 mm
TPX 300
0.25 kg
Without cable
−50 °C
TFX 410-1, TFX 420
22 mm