Learn More
Kartell™ (TPX™) PMP-Messzylinder mit niedriger Form
Artikelnummer. 10020941
Change view
Click to view available options
Graduierungen:
5 ml
10 ml
25 ml
400 ml
Packungsgröße:
10 Stück
12 Stück
2 Stück
8 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Graduierungen unitSize
10020941 10 ml 12 Stück
10182421 400 ml 2 Stück
10080971 25 ml 8 Stück
10428272 5 ml 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10020941 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0133400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Misst genau das Volumen einer Flüssigkeit. Kartell™ Messzylinder mit niedriger Form verwenden horizontale markierte Linien, um die Messung verschiedener Volumina einer Flüssigkeit zu unterstützen.
Misst genau das Volumen einer Flüssigkeit.Kartell™ niedrige Messzylinder besitzen horizontale Markierungslinien, die beim Messen verschiedener Volumina einer Flüssigkeit helfen.
  • Niedrige Form
  • Kreisförmiger Boden
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Dauerhafte Graduierungen, die in die Zylinder eingeprägt sind
  • Widerstehen Temperaturen bis zu 170 °C
  • Geeignet für Anwendungen mit Lebensmitt
Spezifikation
Toleranz ±2,5 ml
Graduierungen 10 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Max. Temperatur 170 °C
Unterteilung 2.5 ml
Form Zylindrisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Base Type Rund
Höhe (angloamerikanisch) 5,62 in.
Höhe (metrisch) 143 mm
Typ Graduierter Messzylinder