Learn More
Molecular Probes™ TRA-1-60 Alexa Fluor™ 555 Conjugate Kit for Live Cell Imaging
TRA-1-60 Alexa Fluor™ 555-Konjugat-Kit für Lebendzell-Bildgebung
Marke: Molecular Probes™ A24879
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Die Molecular Probes™ Live-Bildgebungskits für humane pluripotente Stammzellen (PSC) sind die einzigen Kits, die eine überlegene Bildgebung für humane Lebend-PSCs in einer Box bieten. Dieses TRA-1-60 Alexa Fluor™ 555 Konjugat-Kit enthält einen optimal markierten Primärantikörper in Kombination mit einem Bildgebungsmedium mit reduziertem Hintergrund (FluoroBrite™ DMEM) für den spezifischen Nachweis des PSC-Markers TRA-1-60. Für die Färbung fester Zellen von PSC-Markern empfehlen wir das Immunzytochemie-Kit für 4 Marker pluripotenter Stammzellen.Mit dem TRA-1-60 Alexa Fluor™ 555-Konjugat-Kit für Lebendzell-Bildgebung haben Sie folgende Möglichkeiten:
Bestätigte Expression eines PSC-Schlüsselmarkers
Unterstützt durch die leistungsstarken, hellen, photostabilen Alexa Fluor™ Farbstoffe ermöglicht dieses Kit den zuverlässigen Nachweis des PSC-Oberflächenmarkers TRA-1-60 bei lebenden Zellen. Dieses Antikörperkonjugat zeigt bei Verwendung mit FluoroBrite™ DMEM-Bildgebungsmedium überragende Färbeergebnisse.
Sicherung der Zellgesundheit und Signalmaximierung
Die Zellfärbung im FluoroBrite™ DMEM-Bildgebungsmedium führt zu maximaler Zellgesundheit und einem verbesserten Signal-Rausch-Verhältnis während der Fluoreszenzbildgebung lebender Zellen.
Zuverlässige Einfärbung von Lebendzellproben
Im Gegensatz zu den meisten anderen konjugierten Antikörpern werden die in diesem Kit enthaltenen Reagenzien mit einem 0,2 μm-Sterilfilter zuverlässig und nachweislich von allen gängigen Kontaminanten befreit.
Inhalt
Das leicht für alle Kulturplatten-, Schalen- und Objektträgerformate skalierbare TRA-1-60 Alexa Fluor™ 555 Konjugatkit wird mit ausreichend Reagenzien zur Einfärbung von 50 Proben mit 200 ul Farbvolumen geliefert und umfasst:
Spezifikation
Alexa Fluor 555 | |
|
|
Konjugat-Kit |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.