Learn More
Molecular Probes™ TRA-1-60 Alexa Fluor™ 594 Conjugate Kit for Live Cell Imaging
TRA-1-60 Alexa Fluor™ 594-Konjugat-Kit für Lebendzell-Bildgebung
Marke:  Molecular Probes™ A24882
288.01 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 15422395
  • 432.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 10-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Die Molecular Probes™ Live-Bildgebungskits für humane pluripotente Stammzellen (PSC) sind die einzigen Kits, die eine überlegene Bildgebung für humane Lebend-PSCs in einer Box bieten. Dieses TRA-1-60 Alexa Fluor™ 594 Konjugat-Kit enthält einen optimal markierten Primärantikörper in Kombination mit einem Bildgebungsmedium mit reduziertem Hintergrund (FluoroBrite™ DMEM) für den spezifischen Nachweis des PSC-Markers TRA-1-60. Für die Färbung fester Zellen von PSC-Markern empfehlen wir das Immunzytochemie-Kit für 4 Marker pluripotenter Stammzellen.
Mit dem TRA-1-60 Alexa Fluor™ 594-Konjugat-Kit für Lebendzell-Bildgebung haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Bestätigen der Expression eines wichtigen Markers pluripotenter Stammzellen mit einem optimal farbstoffkonjugierten Antikörper
  • Aufrechterhaltung der Zellgesundheit und Maximierung des Fluoreszenzsignals mit dem FluoroBrite™ DMEM-Bildgebungsmedium
  • Zuverlässige Einfärbung lebender Zellproben mit Reagenzien, die erwiesenermaßen frei von üblichen Kontaminanten sind
    Bestätigte Expression eines PSC-Schlüsselmarkers
    Unterstützt durch die leistungsstarken, hellen, photostabilen Alexa Fluor™ Farbstoffe ermöglicht dieses Kit den zuverlässigen Nachweis des PSC-Oberflächenmarkers TRA-1-60 bei lebenden Zellen. Dieses Antikörperkonjugat zeigt bei Verwendung mit FluoroBrite™ DMEM-Bildgebungsmedium überragende Färbeergebnisse.
    Sicherung der Zellgesundheit und Signalmaximierung
    Die Zellfärbung im FluoroBrite™ DMEM-Bildgebungsmedium führt zu maximaler Zellgesundheit und einem verbesserten Signal-Rausch-Verhältnis während der Fluoreszenzbildgebung lebender Zellen.
    Zuverlässige Einfärbung von Lebendzellproben
    Im Gegensatz zu den meisten anderen konjugierten Antikörpern werden die in diesem Kit enthaltenen Reagenzien mit einem 0,2 μm-Sterilfilter zuverlässig und nachweislich von allen gängigen Kontaminanten befreit.
    Inhalt
    Das leicht für alle Kulturplatten-, Schalen- und Objektträgerformate skalierbare TRA-1-60 Alexa Fluor™ 594 Konjugatkit wird mit ausreichend Reagenzien zur Einfärbung von 50 Proben mit 200 ul Farbvolumen geliefert und umfasst:
  • 200 μl Alexa Fluor™ 594 Maus-Anti-Human TRA-1-60 (50-fache Konzentration)
  • 500 ml FluoroBrite™ DMEM
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Alexa Fluor 594
    • 200 μl Alexa Fluor™ 594 Maus-Anti-Human TRA-1-60 (0,25 mg/ml) (Aufbewahrung bei 2 bis 8 °C)
    • 500 ml FluoroBrite™ DMEM
    • Bei 2 bis 8 °C lichtgeschützt lagern.
    Konjugat-Kit
    Sonderangebote
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.