missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRA-1-85/CD147 Antibody (TRA-1-85) [DyLight 650], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18569338 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18569338 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18569338 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB3195W

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

TRA-1-85/CD147 Monoclonal antibody specifically detects TRA-1-85/CD147 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF, Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TRA-1-85/CD147
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF, Gene Knock-Out
Klassifikation Monoclonal
Klon TRA-1-85
Konjugat DyLight 650
Verdünnung Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready, Knockout Validated
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Wirtsspezies Mouse
Immunogen 2120Ep human embryonal carcinoma cell line
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.