Learn More
Alla France™ Rückführbare Hydrometer für Mineralöl
Artikelnummer. 11762565
Change view
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
29 bis 41° API
9 bis 21° API
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich der relativen Dichte unitSize
11762565 9 bis 21° API 1 Stück
11782565 29 bis 41° API -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11762565 Lieferant Alla France™ Lieferanten-Nr. 3400FC009/60qp
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Rückführbare Hydrometer für Mineralöl
Genauigkeit ±0.1° API
Länge (metrisch) 335 mm
Baumé-Bereich 9 bis 21° API
Bereich der relativen Dichte 9 bis 21° API