Learn More
Alla France™ Rückführbare Hydrometer für Mineralöl
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Typ | Rückführbare Hydrometer für Mineralöl |
| Genauigkeit | ±0.1° API |
| Länge (metrisch) | 335 mm |
| Baumé-Bereich | 29 bis 41° API |
| Bereich der relativen Dichte | 29 bis 41° API |