Learn More
Fisherbrand™ Traceable Stoppuhr
Diese kostengünstige digitale Stoppuhr eignet sich für eine Vielzahl von Zeitsteuerungsanwendungen. Fisherbrand™ mechanische Zeitgeber werden mit einer Traceable® Bescheinigung geliefert, um Genauigkeit zu gewährleisten.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05760kg
Beschreibung
- Digitale Stoppuhr
- 63.5 x 19 mm
- 23 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden
- Genauigkeit: ± 0.01 %
Spezifikation
Economy Stoppuhr | |
23 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden | |
Digital | |
63.5 x 19 mm |