Learn More
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Aluminoxid KCI-Metall
Artikelnummer. 13448968 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
5 m
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
13448968 5 m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13448968 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 26M026170
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wählen Sie für eine konsistente, reproduzierbare Analyse unpolarer und polarer Verbindungen die polare PLOT-Säule ohne Partikelfreisetzung.
  • Optimiert zur linearen und quantitativen Analyse polarer, ungesättigter Kohlenwasserstoffe
  • Erhältlich mit Na2SO4- oder KCl-Deaktivierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 0.53 mm
Stationäre Phase TG-BOND Alumina KCl
Filmdicke 10 μm
Länge (metrisch) 5 m