Learn More
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Sieve 5A GC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Zur Trennung von AR/O2 und anderen Permanentgasen liefern Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Sieve 5A GC-Säulen konsistente, reproduzierbare Ergebnisse.
- Permanentgase
- Raffinerie- und Erdgase
- Die fortschrittliche Beschichtungs- und Deaktivierungsverarbeitung gewährleistet die Integrität der porösen Schicht der Beschichtung für eine optimale chromatographische Effizienz.
- Der Deaktivierungsprozess führt zu einem scharfen Peak für die CO-Elution, wodurch die in anderen Säulen häufig auftretenden Nachlauf-Effekte vermieden werden.
- Hohe Retention des molekularen Siebs ermöglicht die Trennung von Permanentgasen bei Temperaturen oberhalb der Umgebungstemperatur.
- Gleichmäßige Partikel bleiben auch nach kontinuierlichen Ventilzyklen adhärent am Schlauch.
- GS-Sieve
- HP PLOT Molsieve
- CP-Molsieve 5A
- Molsieve 5A
- AT™-Molsieve
- PLT-5A
- Rt™-Sieve 5A
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | Bis zu 300 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Stationäre Phase | TracePLOT™ TG-BOND Msieve 5 A |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC für Permanentgase, GC für Raffinerie- oder Naturgase, Trennung von Ar/O2 und anderen Permanentgasen |
| Filmdicke | 30 μm |
| Länge (metrisch) | 15 m |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.