missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRACP/PAP/ACP5 Antibody (SPM601), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18502677 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18502677 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18502677 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP311536MFV500

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

TRACP/PAP/ACP5 Monoclonal antibody specifically detects TRACP/PAP/ACP5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TRACP/PAP/ACP5
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon SPM601
Konjugat mFluor Violet 500 SE
Verdünnung Flow Cytometry
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias HPAP, TRACP5a, TRACP5b, TRAP, TrATPase
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human TRACP/PAP/ACP5 protein (Uniprot: P13686)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Protein Phosphatase
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 54
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.