Learn More
TRAcP (Tartrate-Resistant Acid Phosphatase) (Hairy Cell Leukemia Marker) Mouse, Clone: rACP5/1070, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 54-MSM3-P1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920658
  • 510.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
TRAcP (Tartrate-Resistant Acid Phosphatase) (Hairy Cell Leukemia Marker)
Cytoplasmic (Lysosomes)
rACP5/1070
Unconjugated
Mouse
35kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
54
IgG1
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant full-length human ACP5 protein
HepG2, 293T, K562 or RPMI-8226 Cells. Spleen from Hairy Cell Leukemia (HCL) patient.
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.