missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ TRAF-1 Antibody Blocking Peptide
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 7185 |
| Spezies | Human |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB100-56170 |
| Gen-Alias | EBI6MGC:10353, Epstein-Bar virus-induced protein 6, Epstein-Barr virus-induced protein 6, TNF receptor-associated factor 1 |
| Gensymbol | TRAF1 |
| Menge | 0,1 mg |
| Forschungskategorie | Apoptosis, Cancer, Cytokine Research |
| Lagerungspuffer | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?