missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRAFD1 Antibody (8E6E7) - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18635215 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.03 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18635215 0.025 mL 0.03 Milliliter
18182768 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18635215 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2374080.025ml

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

TRAFD1 Monoclonal specifically detects TRAFD1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TRAFD1
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 8E6E7
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias FLN29FLN29 gene product, Protein FLN29, TRAF-type zinc finger domain containing 1, TRAF-type zinc finger domain-containing protein 1
Gensymbole TRAFD1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified recombinant fragment of human TRAFD1 (AA: 401-582) expressed in E. Coli.
Molekulargewicht des Antigens 64.8 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.025 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10906
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.