missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRAIP Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18494661 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18494661 25 μL 25 Mikroliter
18085804 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18494661 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP18712525ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

TRAIP Polyclonal specifically detects TRAIP in Human, Xenopus samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TRAIP
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.04-0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:1000
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias RNF206TRIPRING finger protein 206, TRAF interacting protein, TRAF-interacting protein
Gensymbole TRAIP
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:QSQRPEVEEMIRDMGVGQSAVEQLAVYCVSLKKEYENLKEARKASGEVADKLRKDLFSSRSKLQTVYSELDQAKLELKSAQKDLQSADKEIMSLK
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Zinc Finger
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10293
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human, Xenopus species
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.