Learn More
TRAIP Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18669731 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18669731 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18669731 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP297328PCP
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
TRAIP Polyclonal antibody specifically detects TRAIP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen TRAIP
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PerCP
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias RNF206TRIPRING finger protein 206, TRAF interacting protein, TRAF-interacting protein
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TRAIP fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Zinc Finger
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10293
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG