Learn More
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2689130
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
1121-22-8
C6H14N2
114.19
MFCD00063747
SSJXIUAHEKJCMH-PHDIDXHHSA-N
1r,2r---1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diamine, trans-1,2-diaminocyclohexane, trans-1,2-cyclohexanediamine, trans-cyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r---1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-diaminocyclohexane, r-dach, 1r,2r-1,2-cyclohexanediamine
43806
(1R,2R)-Cyclohexan-1,2-diamin
C1CCC(C(C1)N)N
1121-22-8
C6H14N2
114.19
MFCD00063747
SSJXIUAHEKJCMH-PHDIDXHHSA-N
1r,2r---1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diamine, trans-1,2-diaminocyclohexane, trans-1,2-cyclohexanediamine, trans-cyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r---1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-diaminocyclohexane, r-dach, 1r,2r-1,2-cyclohexanediamine
43806
(1R,2R)-Cyclohexan-1,2-diamin
C1CCC(C(C1)N)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (±)-trans-1, 2-Diaminocyclohexane
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 14.0°C to 15.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9510g/mL
Siedepunkt 79.0°C to 81.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 68°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H10(NH2)2
Brechungsindex 1.4885 to 1.4905
Menge 10 mL
Relative Dichte 0.951
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (#1)-trans-1,2-Diaminocyclohexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.