Learn More
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-Tetraessigsäure-Monohydrat, ACS, 97.5%-100.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate is an analytical reagent and a complexating agent for sodium. It acts as a ligand to prepare lanthanide shift reagents. It is involved in the separation and determination of iron(III)-dimethyldithiocarbamate, manganese(II)-ethylenebisdithiocarbamate and zinc(II)-ethylenebisdithiocarbamate by sensitive capillary electrophoretic ultraviolet method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate |
Namenshinweis | For analysis ACS |
Schmelzpunkt | 213°C to 216°C |
Prozentgehaltsbereich | 97.5 to 100.5% |
Menge | 5 g |
Beilstein | 3222748 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. Soluble in 1N sodium hydroxide and alkali solutions. Insoluble in most common organic solvents. |
Formelmasse | 364.35 (346.34 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 97.5 to 100.5% |
Güte | ACS |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
RUO – Research Use Only